Merck
IRMM532A
铝合金
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.1 mm foil
别名:
Al 合金
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
IRMM®
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
IRMM532A
法律信息
IRMM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)