Key Documents
I0765
Sigma-Aldrich
浸镜油
viscosity 150 cSt (lit.)
别名:
光学显微镜用浸镜油
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
生物源
synthetic
品質等級
顏色
yellow
黏度
150 cSt(lit.)
密度
0.9 g/cm3 at 23 °C
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
一般說明
浸镜油具有一定的折射率,约为1.516。重要的是,折射率(nD)约为 1.5,类似于玻璃的折射率。这使得能够实现均匀的油浸。浸镜油与油浸物镜结合使用,位于样本表面和显微镜透镜之间。浸油实际上可消除光束偏转,从而大大提高透镜的效能。
應用
浸油已用于:
  1. 落射荧光显微镜和细胞鉴定
  2. 显微注射系统的装配和填充
  3. 加入显微镜,用于可靠地可视化分析树突棘
生化/生理作用
浸油对 3D 分辨率的影响较大。具体来说,将浸油折射率与玻璃相匹配,可靠地增强了树突棘的可视化能力。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
159.8 °F
閃點(°C)
71 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple pressure microinjecting system for delivery of small substance volumes to the brain: application to the developmental study of thalamo-cortical projections in foetal and neonatal rats.
Sbriccoli A, et al.
Brain Res. Protoc., 3(3), 257-263 (1999)
Impact of immersion oils and mounting media on the confocal imaging of dendritic spines.
Peterson BM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 242, 106-111 (2015)