Merck
H11300
Sigma-Aldrich
六亚甲基四胺
ReagentPlus®, 99%
别名:
1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.13,7]癸烷, 乌洛托品, 六亚甲基四胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N4
CAS号:
分子量:
140.19
Beilstein:
2018
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 20 °C)
质量水平
产品线
ReagentPlus®
方案
99%
自燃温度
770 °F
mp
280 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
SMILES字符串
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
六亚甲基四胺 (HMT) 是一种水溶性笼状有机高分子,被用于合成新型配位聚合物。已研究其在硫酸溶液中抑制低碳钢腐蚀的能力,分析了在 HMT 晶体中观察到的压电效应。以 HMT 为燃料,采用溶液燃烧技术制备二元、三元和四元金属氧化物的方法已有说明。
应用
六亚甲基四胺可用于合成:
  • 氮掺杂黄金红石型二氧化钛
  • 氮掺杂石墨烯片 (NGS)
  • 高稳定性石墨烯水分散体
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
482.0 °F - closed cup
闪点(°C)
250 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hexamethylenetetramine: a new fuel for solution combustion synthesis of complex metal oxides.
Prakash AS, et al.
J. Mater. Synth. Process, 10(3), 135-141 (2002)
Stable aqueous dispersions of graphene prepared with hexamethylenetetramine as a reductant.
Shen X, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 354(2), 493-497 (2011)
Synergism and antagonism in mild steel corrosion inhibition by sodium dodecylbenzenesulphonate and hexamethylenetetramine.
Hosseini M, et al.
Corrosion Science, 45(7), 1473-1489 (2003)
Hydrothermal preparation of nitrogen-doped graphene sheets via hexamethylenetetramine for application as supercapacitor electrodes.
Lee JW, et al.
Electrochimica Acta, 85, 459-466 (2012)
Preparation of nitrogen-doped titania with high visible light induced photocatalytic activity by mechanochemical reaction of titania and hexamethylenetetramine.
Yin S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(12), 2996-3001 (2003)