Merck
ERMEB530B
铝合金
0.1% Au, 0.5 mm wire, ERM®, certified reference material
别名:
Al 合金
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
格式
matrix material
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certified for the mass fraction of Au.
分析報告
For more information please see:
ERMEB530B
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)