Merck
ERMDA192
人血清(未加标皮质醇)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
製造商/商標名
JRC
應用
clinical testing
格式
matrix material
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
ERMDA192
其他說明
可能实行销售限制
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)