Key Documents
ERMBF434E
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 10% GMO
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
分析報告
For more information please see:
ERMBF434E
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)