Key Documents
ERMBF427B
玉米 GMO 标准品 98140
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO Maize (98140) with PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
品質
for the detection of GMO Maize (98140) with PCR
成份
genetically modified 98140 maize, 0.5%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF427B
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)