主要文件
ERMBF420B
玉米 GMO 标准品 ERM-BF420
3272 Maize 1 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
别名:
3272 玉米, GVO 标准品 ERM-BF420
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
组成
3272 Maize, 1%
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
ERMBF420B
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)