API类
erythromycin
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]2(O)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(O)C)O)C)C)O)(C)C
InChI
1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,45)29(40)19(4)26(38)17(2)15-35(9,44)31(50-33-27(39)23(37(11)12)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-34(8,43)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,39-41,43-45H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
MWFRKHPRXPSWNT-QNPWSHAKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3