Merck
D134651
Sigma-Aldrich
二甲氧基甲烷
ReagentPlus®, 99%
别名:
二甲醇缩甲醛, 甲缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(OCH3)2
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1697025
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
6.38 psi ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
459 °F
expl. lim.
17.6 %
折射率
n20/D 1.354 (lit.)
bp
41-42 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二甲氧基甲烷(DMM,甲缩醛)是一种可生物降解的二甲基缩醛。它可以通过甲醛与甲醇的酸催化缩合反应合成。它是两亲性的,具有低粘度、低表面张力和低沸点。它是一种易燃、高挥发性溶剂,具有良好的溶解能力。二甲胺具有较高的含氧量和改善柴油、汽油燃烧特性的能力,被认为是一种潜在的代用燃料和燃料添加剂。已用光声法测量了它的热扩散率。用电子衍射技术分析 DMM 的分子结构,表明其具有 C 2 对称性,构象为 gauche-gauche
應用
二甲氧基甲烷(甲醛缩二甲缩醛)可用于合成甲氧甲基 (MOM) 醚。 也可作为外部交联剂形成微孔聚合物。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A photoacoustic study on Dimethoxymethane.
Bama GK and Ramachandran K.
AIP Conference Proceedings, 1004, 191-191 (2008)
The molecular structure of dimethoxymethane.
Astrup EE.
Acta Chemica Scandinavica, 27(9), 3271-3276 (1973)
Scandium trifluoromethanesulfonate as a recyclable catalyst for efficient methoxymethylation of alcohols.
Karimi B and Ma'mani L.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6051-6053 (2003)
Highly efficient and selective methoxymethylation of alcohols and phenols catalyzed by high-valent tin (IV) porphyrin.
Gharaati S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(9), 1995-2000 (2010)
V Venkatesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(3), 467-478 (2002-03-22)
Conformations of dimethoxymethane (DMM) were studied using matrix isolation infrared spectroscopy. DMM was trapped in an argon matrix using an effusive source at 298, 388 and 430 K. Experiments were also done using a supersonic jet source to look for