API 家族
dextromethorphan
製造商/商標名
EDQM
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI 密鑰
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
基因資訊
human ... GRIN2A(2903) , SIGMAR1(10280)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.