主要文件
CRM962
Supelco
PCB同系物-壤土砂(基质标准品)
pkg of 50 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 g
製造商/商標名
RTC CRM962-050
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。有些批次可能未包含所有分析物。
分析物
说明
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,3,3′,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl
    2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl
    2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
    3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    查看所有结果 (10)
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)