Merck
BP452
丙戊酸钠
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
丙戊酸 钠盐, 2-丙基戊酸, 2-丙戊酸钠, 丙戊酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NaO2
CAS号:
分子量:
166.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
valproic acid
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
基因信息
human ... ALDH5A1(7915)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站。
应用
丙戊酸钠BP参考标准品的预期用途是英国药典规定的实验室测试。
也用于以下专论方法:
  • 丙戊酸钠口服溶液
  • 丙戊酸钠片
  • 丙戊酸钠缓释片
  • 丙戊酸钠抗胃酸片
  • 丙戊酸钠缓释胶囊
  • 生化/生理作用
    抗惊厥剂,也有作为双相情感障碍情绪稳定剂的功效。
    包装
    单位数量:500 mg。可进行调整。本品按现行药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
    其他说明
    可能适用相应的销售限制条件。
    象形图
    Health hazardExclamation mark
    警示用语:
    Warning
    危险声明
    危险分类
    Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
    储存分类代码
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)
    访问文档库
    其他客户在看
    Slide 1 of 2
    1 of 2