BP318
硫酸特布他林
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
Terbutaline hemisulfate salt, 2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
terbutaline
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ADRB2(154)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
Also used in monographs such as:
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 2 - STOT SE 1
靶器官
Cardio-vascular system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3