Merck
BP1108
氯化小檗碱
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
小檗碱 CRM 氯化物形式, 黄连素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18ClNO4
CAS号:
分子量:
371.81
顏色索引編號:
75160
Beilstein:
3836585
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352210
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
berberine
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。为支持本产品而提供的所有信息,包括 SDS 和任何产品信息手册,均在发布药典授权下开发和发布。欲了解更多信息和支持,请访问发布药典的网站。
應用
Berberine chloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Phellodendron Chinense Bark
  • Phellodendron Amurense Bark
  • 肥大细胞中肝素的荧光染色
    生化/生理作用
    一种抗生素特性较弱的生物碱。MDR外排泵的底物。小檗碱的抗微生物活性可通过MDR抑制剂5'-甲氧基氢化物(5'-MHC)加强。小檗碱可上调肝癌细胞中Pgp的表达。用小檗碱进行治疗可能会减少化学治疗药物的积累。
    包裝
    单位量:100 mg。如有更改,恕不另行通知。按照发布药典提供的产品进行交付。当前单位数量请访问 英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)
    Lot/Batch Number
    抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
    访问文档库
    其他客户在看
    Slide 1 of 2
    1 of 2