主要文件
94685
Supelco
钒酸-钼酸试剂
p.a., for phosphate determination
别名:
VM 试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164500
NACRES:
NA.84
等級
for phosphate determination
p.a.
品質等級
形狀
liquid
特定分析物
phosphate
技術
photometry: suitable
雜質
sulfuric acid
密度
1.15 g/mL at 20 °C
應用
general analytical
一般說明
可通过将钼酸铵和钒酸铵与浓硝酸一起溶解在蒸馏水中来制备钒酸盐-钼酸盐试剂。
應用
利用原子吸收光谱仪,通过磷钼酸钒法,钒酸盐-钼酸盐试剂已被用于对来自腰果苹果汁样品中的磷进行测定。
其他說明
在 AAS 检测钙和镁中,用于消除磷酸盐和硅酸盐干扰的试剂
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
I. Sarudi
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 303, 197-197 (1980)
I. Sarudi et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 321, 493-493 (1985)