Merck
92064
Supelco
十二烷
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10CH3
CAS号:
分子量:
170.33
Beilstein:
1697175
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
蒸汽密度
5.96 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 47.8 °C)
產品線
TraceCERT®
自燃溫度
401 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2