Merck
91554
Supelco
对羟基苯甲醛
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CHO
CAS号:
分子量:
122.12
Beilstein:
471352
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.5% water
mp
112-116 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI 密鑰
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-羟基苯甲醛是一种极性芳香族化合物,据报道是食品和饮料行业中主要的风味成分之一,有助于产生香草风味。据报道,它在豌豆蛋白中被发现,在植物材料(如香草豆)中被鉴定为酶促反应途径的产物。
應用
4-羟基苯甲醛可用作分析参考标准品,通过不同技术定量下列物质中分析物,如:
  • 通过胶束电动毛细管色谱法(MECC)定量天然香草提取物和的合成调味剂中的分析物。
  • 在硅胶上通过薄层色谱(TLC)和自动多次展开,定量天然香草提取物和香草味食品中的分析物。
  • 使用气相色谱/质谱/嗅觉法(GC / MS / O),进一步通过动态顶空和串联气相色谱/质谱法(DHS-GC / MS-QQQ),定量豌豆蛋白UHT饮料中的分析物。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
345.2 °F
閃點(°C)
174 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Identification of aroma compounds in pea protein UHT beverages
Trikusuma M, et al.
Food Chemistry, 312 (2020)
Preparation and antitumor effects of 4-amino-1,2,4-triazole Schiff base derivative.
Guo-Wei Jiang et al.
The Journal of international medical research, 48(2), 300060520903874-300060520903874 (2020-02-12)
Determination of flavour components in natural vanilla extracts and synthetic flavourings by mixed micellar electrokinetic capillary chromatography.
Boyce, et al.
Analytica Chimica Acta, 485(2), 179-186 (2003)
Determination of vanillin and related flavor compounds in natural vanilla extracts and vanilla-flavored foods by thin layer chromatography and automated multiple development.
Belay MT and Poole CF.
Chromatographia, 37(7-8), 365-373 (1993)
Astragaloside IV promotes the eNOS/NO/cGMP pathway and improves left ventricular diastolic function in rats with metabolic syndrome.
Xin Lin et al.
The Journal of international medical research, 48(1), 300060519826848-300060519826848 (2019-03-08)