Merck
91446
Supelco
十五烷酸
analytical standard
别名:
C15:0, NSC 28486, 十五烷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13COOH
CAS号:
分子量:
242.40
Beilstein:
1773831
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
51-55 °C
格式
neat
官能基
carboxylic acid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十五烷酸是一种饱和脂肪酸,通常存在于牛胆汁中。它作为野青树叶的植物化学成分存在,并且已知具有抗菌和抗氧化特性。
應用
十五烷酸已被用作叶绿体脂质分离的内标,如从蓝藻细胞中提取的二半乳糖基二酰基甘油,磺基喹喔基二酰基甘油和单半乳糖基二酰基甘油,并使用薄层色谱技术(TLC)点在膜上。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Identification by GC-FID and GC-MS of amino acids, fatty and bile acids in binding media used in works of art
Mateo-Castro.R, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 369(7-8), 642-646 (2001)
Preparation of Chloroplast Lipid Membrane and Lipid-Protein Interaction Assay
Okazaki K, et al.
Bio-protocol, 6 (2016)
GC-MS analysis of bioactive constituents of Indigofera suffruticosa leaves
Vijisaral Elezabeth, D and S. Arumugam
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(8), 294-300 (2014)
Mamoru Nanasato et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 31(11), 1512-1521 (2004-07-03)
It is unclear whether 123I-labelled beta-methyl iodophenyl pentadecanoic acid (123I-BMIPP) myocardial scintigraphy adds further predictive value for future cardiac events compared with the variables obtained during cardiac catheterisation in patients with acute myocardial infarction (AMI) treated with primary percutaneous coronary
Hidenori Seki et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 69(3), 311-319 (2005-02-26)
(18)F-fluorodeoxyglucose (FDG) positron-emission tomography (PET) is assumed to be the most useful method of evaluating the viability of the myocardium, but its use is limited by the need for a cyclotron. In the present study, the ability of a combination