Merck
91230
Sigma-Aldrich
三氯乙酸
ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
别名:
TCA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3CCOOH
CAS号:
分子量:
163.39
Beilstein:
970119
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
<1 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 51 °C)
化驗
≥99.5% (T)
≥99.5%
形狀
flakes
品質
for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer
燃燒殘留物
≤0.03% (as SO4)
折射率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氯乙酸(TCA)是一种氯化乙酸。它是三氯乙烯(TCE)的主要代谢产物之一。
應用
三氯乙酸可用于以下研究:
  • 估算各种生物样本中的磷(血清,尿液和粪便灰分溶液)。
  • 在测定动物组织中的脱氧核糖核酸、核糖核酸和磷蛋白时,去除酸溶性和脂质磷。
  • 制备2-甲基-4-硝基苯胺三氯乙酸三氯乙酸(2M4NATCA)晶体。
10%三氯乙酸可用于制备放射性蛋白质。
传统上用于沉淀蛋白质。用于通过定量沉淀测定蛋白质浓度。用作脱钙剂和显微镜样品的固定剂。
其他說明
蛋白质变性剂
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Protein assay for dilute solutions.
E Cabib et al.
Methods in enzymology, 104, 415-416 (1984-01-01)
A method for the determination of desoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and phosphoproteins in animal tissues.
G SCHMIDT et al.
The Journal of biological chemistry, 161, 83-89 (1945-01-01)
Solubility of albumin in alcohol after precipitation by trichloroacetic acid: a simplified procedure for separation of albumin.
J R DEBRO et al.
Nature, 178(4541), 1067-1067 (1956-11-10)
A microcolorimetric method for the determination of inorganic phosphorus.
H H TAUSSKY et al.
The Journal of biological chemistry, 202(2), 675-685 (1953-06-01)
S L Herren-Freund et al.
Toxicology and applied pharmacology, 90(2), 183-189 (1987-09-15)
Trichloroethylene (TCE) has previously been shown to be carcinogenic in mouse liver when administered by daily gavage in corn oil. The metabolism of TCE results, in part, in the formation of trichloroacetic acid (TCA) as a major metabolite and dichloroacetic