Merck
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
别名:
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6N4O2 · HCl
分子量:
166.57
分類程式碼代碼:
12352101
化驗
≥95%
形狀
powder
包含
≤11.0% water
反應適用性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
存貨情形
available only in USA
儲存溫度
2-8°C
應用
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
相關產品
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Self-react. C
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)