Merck
900645
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜
anhydrous, ZerO2®, ≥99.9%
别名:
二甲亚砜ZerO2®, 脱气和低氧二甲亚砜, DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
NACRES:
NA.21
等级
ZerO2®
质量水平
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9%
表单
liquid
自燃温度
573 °F
质量
anhydrous
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.005% water
water
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
ZerO2产品采用高纯惰性气体严格脱气,提供残留氧含量极低的溶剂和溶液(如指定,可无水)。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
法律信息
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.