Merck
89789
Supelco
二丙胺 乙酸盐 溶液
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
别名:
乙酸二正丙基铵 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
分子量:
161.24
Beilstein:
7937734
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161700
PubChem化学物质编号:
描述
concentrate
质量水平
表单
liquid
包装
ampule of 25 mL
浓度
0.5 M in H2O
技术
ion pair chromatography: suitable
SMILES字符串
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)