折射率
n20/D 1.398
黏度
15-40 mPa.s(20 °C)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Si](C)(C)(C)C.[Si](O)(C)(C)C.[SiH](O)(C)C
InChI 密鑰
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
还原剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
399.2 °F - closed cup
閃點(°C)
204 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Synthesis, 981-981 (1982)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)