主要文件
78475
Sigma-Aldrich
二甲苯替代剂
purum p.a., for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
等級
for microscopy
purum p.a.
品質等級
形狀
liquid
雜質
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
折射率
n20/D 1.420
密度
0.75 g/mL at 20 °C
應用
饱和脂肪烃 (C9-C11) 的非芳香族溶剂混合物
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
<-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< -40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)