Merck
77236
Supelco
Atranol
analytical standard
别名:
2,6-二羟基-4-甲基苯甲醛, 4-甲基-γ-间苯二醛, p-奥索林醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O3
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
1941881
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(O)c(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-7(10)6(4-9)8(11)3-5/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
JASONGFGOLHLGB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
苔黑醛是黑茶溃素的一种人工合成产物和降解产物,它是在绝对苔藓的生产过程中产生的。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Formulating, Packaging, and Marketing of Natural Cosmetic Products (2011)
Comparison of elicitation potential of chloroatranol and atranol?2 allergens in oak moss absolute.
Johansen DJ, et al.
Contact Dermatitis, 54(4), 192-195 (2006)
Pierre Le Pogam et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(23), 1993-2002 (2017-09-06)
Light-absorbing secondary metabolites from lichens were recently reported to exhibit promising Laser Desorption Ionization (LDI) properties, enabling their direct detection from crude lichen extracts. In addition, many of them display close structural homologies to commercial Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)