Merck
76040
Supelco
钯基体改进剂
for graphite furnace-AAS
别名:
硝酸钯(II) – 硝酸 溶液, 钯改进剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
eCl@ss:
38191001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
for graphite furnace-AAS
品質等級
形狀
liquid
分子量
Mr 230.41 g/mol
反應適用性
reagent type: catalyst
core: palladium
濃度
10.0 g/L±0.3 g/L Pd
正離子痕跡
Ag: ≤0.1 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.001 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.02 mg/kg
SMILES 字串
[Pd].O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.Pd/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);
InChI 密鑰
UVCRDXRRYBAMHB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
基质改性剂通常是一种缓冲液,与水性标准品和样品的化学环境相似。它也可以使分析物更热稳定的盐,氧化物或金属化合物。还可降低分析物的挥发性。
應用
钯基质改性剂可用于通过使用石墨炉原子吸收分光光度计原位氧化稀释的尿液来测定总砷。
成分
溶于13-20%硝酸中的Pd(NO3)2.2H2O
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Lauri H. J. Lajunen, P. Peramaki
Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption and Emission, 143 -143 (2004)
D E Nixon et al.
Clinical chemistry, 37(9), 1575-1579 (1991-09-01)
We evaluated the effectiveness of nickel and palladium with or without added potassium persulfate as matrix modifiers for the determination of total arsenic in urine. Complete recovery of pure aqueous solutions of As(III), As(V), cacodylic acid (DMA), monomethylarsinic acid (MMA)