68723
Triazamate
PESTANAL®, analytical standard
别名:
Ethyl (3-tert-butyl-1-dimethylcarbamoyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)acetate, Ethyl 2-{{1-[(dimethylamino)carbonyl]-3-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl}thio}acetate
About This Item
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
carbon content, 48.66-50.65%
nitrogen content, 17.46-18.18%
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
52-56 °C
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
CCOC(=O)CSc1nc(nn1C(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H22N4O3S/c1-7-20-9(18)8-21-11-14-10(13(2,3)4)15-17(11)12(19)16(5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI key
NKNFWVNSBIXGLL-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般描述
应用
包装
推荐产品
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
372.2 °F
闪点(°C)
189 °C