product name
2-甲基戊烷, analytical standard
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
6.77 psi ( 37.7 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
583 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
密度
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
petroleum
格式
neat
SMILES 字串
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-甲基戊烷是一类支链烷烃,属于挥发性有机化合物(VOC)类化学品。
應用
2-甲基戊烷已被用作参考标准,用于通过气相色谱-飞行时间质谱(GC-TOF MS)法测定人呼吸样品中的肺癌气味标记物 2-甲基戊烷。它可作为参考标准,用于通过顶空固相微萃取(SPME)法,然后使用 GC-MS 与火焰离子化检测器(FID)联用法测定初榨橄榄油样品中的 2-甲基戊,用于通过多床测定吸附和短程热脱附,然后进行 GC-MS 测定不同的微环境中的 2-甲基戊烷,以及用于通过 GC-MS 测定非小细胞肺癌(NSCLC)患者的呼吸气体中的 2-甲基戊烷。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup
其他客户在看
Identification of volatile lung cancer markers by gas chromatography-mass spectrometry: comparison with discrimination by canines.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404(1), 141-146 (2012)
Exhaled volatile organic compounds in patients with non-small cell lung cancer: cross sectional and nested short-term follow-up study.
Respiratory Research, 6(1), 71-71 (2005)
TD-GC-MS analysis of volatile metabolites of human lung cancer and normal cells in vitro.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 19(1), 182-195 (2010)
Determination of volatile organic compounds in different microenvironments by multibed adsorption and short-path thermal desorption followed by gas chromatographic-mass spectrometric analysis.
Journal of Chromatography A, 1099(1-2), 43-54 (2005)
Analysis of virgin olive oil volatile compounds by headspace solid-phase microextraction coupled to gas chromatography with mass spectrometric and flame ionization detection.
Journal of Chromatography A, 983(1-2), 19-33 (2003)