Merck
63325
Millipore
乳酸 溶液
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
别名:
Lactic acid 10% Supplement
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
90.08
Beilstein:
5238667
MDL编号:
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.71
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
10%
应用
microbiology
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Lactic Acid solution 10% recommended for the adjustment of acidic pH.
制备说明
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
其他说明
包含不定量的分子间酯化反应产物。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)