Merck
51833
Supelco
1-庚烷磺酸钠 一水合物
≥99.0% (T)
别名:
1-庚烷磺酸 钠盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
分子量:
220.26
Beilstein:
3731762
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
描述
anionic
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
solid
分子量
220.26 g/mol
技術
ion pair chromatography: suitable
SMILES 字串
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
1-庚烷磺酸钠可作为离子对 (IP) 试剂,建立离子对反相液相色谱法测定抗结核药盐酸乙胺丁醇的含量。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of ethambutol by ion-pair reversed phase liquid chromatography with UV detection.
Analytica Chimica Acta, 456.2, 189-192 (2002)
Marisa Freitas et al.
Phytochemistry, 110, 91-103 (2015-01-03)
The intensification of agricultural productivity is an important challenge worldwide. However, environmental stressors can provide challenges to this intensification. The progressive occurrence of the cyanotoxins cylindrospermopsin (CYN) and microcystin-LR (MC-LR) as a potential consequence of eutrophication and climate change is