About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H49N3O5
CAS号:
分子量:
627.81
Beilstein:
11322254
MDL编号:
UNSPSC代码:
77101502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
carbon content, 72.70% (theory)
hydrogen content, 7.87% (theory)
nitrogen content, 6.69% (theory)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
77-85 °C
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)-c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C38H49N3O5/c1-6-10-12-26(8-3)24-45-30-18-20-32(34(42)22-30)37-39-36(28-14-16-29(44-5)17-15-28)40-38(41-37)33-21-19-31(23-35(33)43)46-25-27(9-4)13-11-7-2/h14-23,26-27,42-43H,6-13,24-25H2,1-5H3
InChI key
XVAMCHGMPYWHNL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
贝莫三嗪醇(eemotrizinol)是一种脂溶性有机紫外吸收剂,属于甲氧基苯家族。由于其吸收UVA辐射,它常可用作防晒产品的成分。它通常为以Tinosorb S 和Escalol S的名称销售。
应用
该分析标准品也可用于以下应用:
- 通过超声-涡旋辅助的DLLME(US-VA-DLLME)和高效液相色谱-二极管阵列检测(HPLC-DAD)对于防晒露和人最外层皮肤样品中的五种紫外吸收剂进行多残留分析
- 利用双苯基核壳柱通过优化的高效液相色谱(HPLC)结合紫外和荧光检测定量测定沿海沙样品中的九种有机紫外吸收剂
- 通过反相高效液相色谱(RP-HPLC)测定外用药物制剂中的分析物。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他说明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Development and validation of a stability indicating RP-HPLC method for the determination of two sun protection factors (Koptrizon and Tinosorb S) in topical pharmaceutical formulations using experimental designs
Roy C and Chakrabarty J
ISRN Chromatography, 2013 (2013)
Diogo Noin de Oliveira et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 988, 13-19 (2015-03-07)
Sunlight exposure causes several types of injury to humans, especially on the skin; among the most common harmful effects due to ultraviolet (UV) exposure are erythema, pigmentation and lesions in DNA, which may lead to cancer. These long-term effects are