Merck
50296
Supelco
熔点标准品 47-49°C
analytical standard
别名:
二苯甲酮, NSC 8077, 二苯基甲酮, 二苯基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CO
CAS号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1238185
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
20121904
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽压
1 mmHg ( 108 °C)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
沸点
305 °C (lit.)
mp
47-49 °C (±0.3°C)
47-51 °C (lit.)
应用
food and beverages
pharmaceutical
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
47-49 °C熔点标准品二苯甲酮等分析标准品有助于鉴定化合物或确定其纯度。熔点值是采用以基准物质校准的 Büchi B-545 仪器平均测量 6 到 12 次来确定。熔点采用欧洲药典(2.2.14.)所述的毛细管法测定。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。在此查找10/2011中列出的化合物的所有可用参考材料
应用
47-49 °C熔点标准品苯甲酮是一种熔点校准标准品,用于物理化学表征。
特点和优势
  • 可追溯至基准物质(LGC, London)
  • 等级: 分析标准品d
  • 熔点在热力学分析模式下标准化
  • 标准偏差达 ± 0.3 °C
  • 可提供分析证书和安全数据表。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Liver,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
280.4 °F - closed cup
闪点(°C)
138 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)