方案
98.0-101.0% (RT)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
mp
67-71 °C
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3