Merck
43825
Supelco
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
别名:
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HO)13C6H4CO2H
分子量:
144.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97.5% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
应用
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
包装形式
neat
质量偏移
M+6
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
分析说明
LC-MS identity conforms
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
314.6 °F - closed cup
闪点(°C)
157 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)