Merck
43753
Millipore
不含 L-半胱氨酸的军团菌 BCYE 添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 11731:2017
品質等級
無菌
sterile
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
應用
一种不含 L-半胱氨酸的化学增菌添加剂,用于推测鉴定军团菌。
成分
(每瓶,足够用于 450mL 培养基)
ACES 缓冲液/氢氧化钾 5g
可溶性焦磷酸铁 0.125g
α-酮戊二酸盐 0.5g
蒸馏水 50mL
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)