Merck
42219
Supelco
Prednisolone-2,4,6,6,21,21-d6
analytical standard
别名:
[2H6]-Prednisolone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D6H22O5
分子量:
366.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
SMILES字符串
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=C(C(=O)C(=C4)[2H])[2H])C(C3)([2H])[2H])C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)C(O)([2H])[2H]
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D,9D,11D2
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-VCLQYDRISA-N
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)