Merck
41883
Sigma-Aldrich
Rebaudioside N
≥95.0% (HPLC)
别名:
Kaur-16-en-18-oic acid, 13-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[b-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl ester, (4α)-
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H90O32
分子量:
1275.29
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.28
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
應用
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rebaudioside N is a diterpene glycoside isolated from Stevia rebaudiana..
其他說明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Characterization of Novel Steviol Glycosides from Leaves of Stevia rebaudiana Morita
Ohta, M., et al.
Journal of Applied Glycoscience, 57, 199-209 (2010)