Merck
37903
Supelco
四唑酰草胺
PESTANAL®, analytical standard
别名:
4-(2-氯苯基)-N-环己基-N-乙基-4,5-二氢-5-氧-1H-四唑-1-甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20ClN5O2
分子量:
349.82
Beilstein:
11322103
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
CCN(C1CCCCC1)C(=O)N2N=NN(C2=O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H20ClN5O2/c1-2-20(12-8-4-3-5-9-12)15(23)22-16(24)21(18-19-22)14-11-7-6-10-13(14)17/h6-7,10-12H,2-5,8-9H2,1H3
InChI key
LLQPHQFNMLZJMP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)