蒸汽密度
3.26 (vs air)
蒸汽壓力
0.75 mmHg ( 20 °C)
產品線
PESTANAL®
化驗
98-100% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 通过离子色谱-电喷雾离子化-串联质谱 (IC-ESI-MS/MS) 天然水。
- 通过高性能 IC-ESI-MS/MS 和多反应监测 (MRM) 检测的瓶装水、游泳池水以及饮用水设施水源水和饮用水。
- 通过气相色谱-质谱法 (GC-MS) 测定自来水。
- 饮用水(通过 GC 耦合至配备 MS 的卤素特定检测器),在电子电离模式下运行。
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges