主要文件
34574
Supelco
TISAB IV 溶液
for determination of fluoride
别名:
Total Ionic Strength Adjustment Buffer IV
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NB.61
等級
for determination of fluoride
品質等級
形狀
liquid
pH值
5.6-6.0(20 °C)
一般說明
总离子强度调节缓冲液(TISAB),通常用于氟化物微量测定。
请访问我们的 传感器应用门户 网站,了解更多信息。
應用
在一项关于玻璃离子水门汀氟释放增加量的实验中,在给玻璃离子圆片涂上10%氟化银(AgF)涂层后,把TISAB IV 用作金属离子络合剂和离子浓度调节剂。
其他說明
重要提示
货号34574-4X2.5L将停产。请订购具有相同物理性质和规格的单瓶34574-2.5L。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Z Ariffin et al.
Australian dental journal, 51(4), 328-332 (2007-01-30)
This study investigated the extent to which a coating of 10% silver fluoride (AgF) on discs of glass jonomer cements (GIGs) would enhance the release of fluoride ion into eluting solutions at varying pH. Forty discs each of Fuji LX
Microdetermination of fluoride using Gran's plots.
Microchimica Acta, 61 (1), 887-100 (1973)