濃度
10 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C49H74N10O12/c1-26(2)23-37-46(66)58-40(48(69)70)30(6)42(62)55-35(17-14-22-52-49(50)51)45(65)54-34(19-18-27(3)24-28(4)38(71-10)25-33-15-12-11-13-16-33)29(5)41(61)56-36(47(67)68)20-21-39(60)59(9)32(8)44(64)53-31(7)43(63)57-37/h11-13,15-16,18-19,24,26,28-31,34-38,40H,8,14,17,20-23,25H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,62)(H,56,61)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)(H4,50,51,52)/b19-18+,27-24+/t28-,29-,30-,31+,34-,35-,36+,37-,38-,40+/m0/s1
InChI 密鑰
ZYZCGGRZINLQBL-GWRQVWKTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 开发一种基于纳米生物碳(nBC)和抗微囊藻毒素-LR单克隆抗体(mAbs)的用于鉴定环境水样品中微囊藻毒素-LR的纸质免疫传感器
- 通过基于分子印迹聚合物和酶辅助颜色变化方法的侧流免疫色谱分析(LFICA)方法测定自来水样品中的微囊藻毒素-LR
- 采用单壁碳纳米管(SWNT)和dapoxyl 荧光染料制备的适体传感器进行自来水和血清样品中微囊藻毒素-LR的荧光检测
- 通过超高效液相色谱-质谱(UHPLC-MS)和高效液相色谱-可变波长紫外检测器方法(HPLC-VW-UVD)分析地表水样品以检测微囊藻毒素-LR
- 通过高效液相色谱和带电喷雾电离源的串联质谱(HPLC-ESI-MS/MS)测定地表水样品中的微囊藻毒素-LR。
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves