Merck
32866
Supelco
氟丁酰草胺
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-[4-氟代-3-(三氟甲基)苯氧基]-N-(苯基甲基)丁酰胺, N-苄基-2-(α,α,α,4-四氟-m-甲基苯氧基)丁酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H17F4NO2
分子量:
355.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)
InChI 密鑰
FFQPZWRNXKPNPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)