主要文件
29231
Millipore
氯霉素选择性添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
无菌性
sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
molds
yeasts
应用
推荐用于选择性分离酵母和霉菌的抗生素添加剂。
包装
5 瓶包装
组分
(每瓶足够用于 500mL 培养基)
氯霉素 50mg
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)