主要文件
26294
Hamilton®注射器,1000系列,PTFE Luer锁
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
glass body
针尺寸
(not included)
特点
This syringe allows you to easily remove the syringe plunger and load water samples into the syringe barrel
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 81570
体积
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
吹扫和捕集注射器
该 SampleLock 注射器的吹扫和捕集型号设计用于根据美国环境保护署吹扫和捕集浓度技术(EPA 方法 502.1、502.2、503.1、524.1 和 524.2)分析饮用水样品。
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)