Merck
21743
用于 Luer 针头和带 TLL 锁定器进样针的 Hamilton® 针头
Kel-F hub (KF), needle size 22s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
针尺寸
22s ga (cone tip, side-port)
特点
Kel-F hub (KF)
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
Hamilton 90438
针长度
51 mm (2 in.)
相容性
for use with Hamilton LT and TLL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)