组成
agar, 12 g/L
casein enzymic hydrolysate, 6 g/L
yeast extract powder, 3 g/L
制造商/商品名称
NutriSelect® Plus
技术
microbiological culture: suitable
最终pH
7.2±0.2 (25 °C)
应用
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
适用性
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
应用
由ISO委员会根据ISO 6222:1999规范推荐用于水中微生物计数的估计。
制备说明
将21 g悬浮于1L蒸馏水中。 加热至沸腾以完全溶解培养基。在121°C加热15分钟进行高压蒸汽灭菌。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1