Merck
09148
Sigma-Aldrich
λ-三氟氯氰菊酯-(苯氧基-d5
PESTANAL®, analytical standard
别名:
λ-三氟氯氰菊酯-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23D5H14ClF3NO3
分子量:
454.88
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)[C@H](C(O[C@H](C#N)C2=CC=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)=O)[C@@H]1/C=C(Cl)/C(F)(F)F
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20-/m0/s1/i3D,4D,5D,8D,9D
InChI key
ZXQYGBMAQZUVMI-FVPAAZJJSA-N
相关类别
一般描述
λ-三氟氯氰菊酯-(苯氧基-d5)是拟除虫菊酯杀虫剂λ-三氟氯氰菊酯的同位素标记类似物,其中三氟氯氰菊酯部分的五个苯氧基质子被氘取代。
应用
同位素标记的化合物被越来越多地用于同位素稀释质谱法(IDMS)进行农药的定量分析。采用这种技术的主要优点在于同位素标记的化合物与未标记的类似物具有几乎相同的物理特性,因此在后处理和样品制备过程中表现出相同的行为。这有助于克服普通LC-MS / GC-MS分析中通常会遇到的可能导致结果偏差的基质效应问题。通过在处理前向样品中添加同位素标记的类似物,可以确定并补偿导致基质效应的分析物损失。
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Microbiological characteristics of a sandy loam soil exposed to tebuconazole and lambda-cyhalothrin under laboratory conditions
Cycon M, et al.
Ecotoxicology (London, England), 15(8), 639-646 (2006)