Merck
07364
Supelco
己酸丁酯
analytical standard
别名:
Butyl caproate, NSC 4022, 己酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
172.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.414-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)