蒸汽压
1.3 mmHg ( 200 °C)
质量水平
产品线
TraceCERT®
等级
TraceCERT®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技术
qNMR: suitable
沸点
244 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
SMILES字符串
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
定量NMR 信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
在http://www.sigma-aldrich.com下载证书:。
了解我们完整的定量NMR标准品(qNMR 标准品)系列
应用
- 磷酸三苯酯试剂与废水处理:本文以狐尾藻生物炭负载Mn/Mg纳米复合材料为催化剂激活高碘酸盐进行高效的磷酸三苯酯TPP(TPP)降解,通过高级氧化法更好地去除废水中污染物(Xie et al., 2024)。
- 有机磷酸化合物与材料科学:磷酸三苯酯与聚多巴胺共同用于层状双氢氧化物(LDH)中空多面体的合成和功能化修饰,证明它开发新复合材料的作用,体现丰富的材料科学用途(Hou et al., 2024)。
其他说明
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 05498是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学数据资料库的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
428.0 °F - closed cup
闪点(°C)
220 °C - closed cup
其他客户在看
商品
The use of CRMs for the NMR quantification of phosphorylated organic compounds and metabolites offers several advantages as it is based on a signal comparison of the analyte with an internal or external reference standard.
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
相关内容
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.